Tlačiť
1-Benzyl-2-[3-(1-benzyl-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-2(3H)-ylidene)-1-propen-1-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium Hexafluorophosphate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC510114-1G PC510114-5G
APOSPC510114-1GEA 348.49 EUR
APOSPC510114-1G APOSPC510114-5G
1-Benzyl-2-[3-(1-benzyl-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-2(3H)-ylidene)-1-propen-1-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium Hexafluorophosphate
1-Benzyl-2-[3-(1-benzyl-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-2(3H)-ylidene)-1-propen-1-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium Hexafluorophosphate
Vzorec: C₄₅H₄₁N₂·PF₆
Mw: 754.785 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18071595
Číslo CAS: 581092-53-7