Tlačiť
Ethyl 2-(3-Fluorophenoxy)acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC510104-1G PC510104-5G
APOSPC510104-1GEA 142 EUR
APOSPC510104-1G APOSPC510104-5G
Ethyl 2-(3-Fluorophenoxy)acetate
Ethyl 2-(3-Fluorophenoxy)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₃
Mw: 198.191 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659702
Číslo CAS: 777-70-8