Tlačiť
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-3-bromo-4-fluoronitrobenzene
PC51010-1G PC51010-5G
APOSPC51010-1GEA 39.74 EUR
APOSPC51010-1G APOSPC51010-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄BrFN₂O₂
Mw: 235.011 g/mol
Teplota varu: 315 °C
Teplota tavenia: 109 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18071077
Číslo CAS: 1218764-80-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III