Tlačiť
[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC510092-1G PC510092-5G
APOSPC510092-1GEA 569.6 EUR
APOSPC510092-1G APOSPC510092-5G
[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO
Mw: 253.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06410446
Číslo CAS: 220455-42-5