Tlačiť
[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)pyridine-5-methanol
PC510069-1G PC510069-5G
APOSPC510069-1GEA 639.7 EUR
APOSPC510069-1G APOSPC510069-5G
[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO
Mw: 253.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06410448
Číslo CAS: 356058-13-4