Tlačiť
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC510054-1G PC510054-5G
APOSPC510054-1GEA 314.04 EUR
APOSPC510054-1G APOSPC510054-5G
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈FNO₄S
Mw: 233.217 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09949279
Číslo CAS: 1016788-23-0