Tlačiť
(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC510049-1G PC510049-5G
APOSPC510049-1GEA 453.03 EUR
APOSPC510049-1G APOSPC510049-5G
(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
Vzorec: C₁₅H₂₀FNO₃
Mw: 281.323 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19442783
Číslo CAS: 1314419-66-3