Tlačiť
2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC510019-1G PC510019-5G
APOSPC510019-1GEA 114.72 EUR
APOSPC510019-1G APOSPC510019-5G
2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O₂
Mw: 220.149 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16659045
Číslo CAS: 116548-07-3