Tlačiť
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC510017-1G PC510017-5G
APOSPC510017-1GEA 569.6 EUR
APOSPC510017-1G APOSPC510017-5G
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Mw: 201.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16495906
Číslo CAS: 1226776-88-0