Tlačiť
Pro-Gly-OMe TFA
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC510015-1G PC510015-5G
APOSPC510015-1GEA 348.49 EUR
APOSPC510015-1G APOSPC510015-5G
Pro-Gly-OMe TFA
Pro-Gly-OMe TFA
Vzorec: C₈H₁₄N₂O₃·CF₃CO₂H
Mw: 300.232 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16495871
Číslo CAS: 634922-10-4
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable