Tlačiť
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC510011-25G PC510011-5G
APOSPC510011-25GEA 876.83 EUR
APOSPC510011-25G APOSPC510011-5G
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
Vzorec: C₆H₄F₂O₂S
Mw: 178.157 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18375235
Číslo CAS: 52200-99-4