Tlačiť
4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC510003-1G PC510003-5G
APOSPC510003-1GEA 291.61 EUR
APOSPC510003-1G APOSPC510003-5G
4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁FN₂O₅
Mw: 270.214 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11656825
Číslo CAS: 1033778-62-9