Tlačiť
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-5-iodo-α,α,α-trifluorotoluene
PC51000-1G PC51000-25G PC51000-5G
APOSPC51000-1GEA 24.95 EUR
APOSPC51000-1G APOSPC51000-25G APOSPC51000-5G
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₃I
Teplota tavenia: 78…80 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11855999
Číslo CAS: 364-11-4