Tlačiť
1-(3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC50972-1G PC50972-250MG PC50972-5G
APOSPC50972-1GEA 563.98 EUR
APOSPC50972-1G APOSPC50972-250MG APOSPC50972-5G
1-(3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone 95%
1-(3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₅BrClFO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32693996
Číslo CAS: 2092624-18-3