Tlačiť
2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Fluoro-2,4-dimethoxybenzoic acid
PC50953-1G PC50953-250MG
APOSPC50953-1GEA 654.52 EUR
APOSPC50953-1G APOSPC50953-250MG
2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid 95%
2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₉H₉FO₄
Mw: 200.164 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24498657
Číslo CAS: 1018451-10-9