Tlačiť
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC50951-1G PC50951-250MG
APOSPC50951-1GEA 654.52 EUR
APOSPC50951-1G APOSPC50951-250MG
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₄
Mw: 214.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28792932
Číslo CAS: 1018451-11-0