Tlačiť
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-chloro-2-fluorobenzene
PC50950-1G PC50950-250MG
APOSPC50950-1GEA 821.1 EUR
APOSPC50950-1G APOSPC50950-250MG
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂ClF
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31915765
Číslo CAS: 2092620-40-9
OSN: 3261
ADR: 8,III