Tlačiť
1-Bromo-5-chloro-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC50949-1G PC50949-250MG PC50949-5G
APOSPC50949-1GEA 596.87 EUR
APOSPC50949-1G APOSPC50949-250MG APOSPC50949-5G
1-Bromo-5-chloro-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-5-chloro-3,4-difluoro-2-iodobenzene
Vzorec: C₆HBrClF₂I
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2451256-38-3