Tlačiť
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC50917-1G PC50917-250MG
APOSPC50917-1GEA 794.71 EUR
APOSPC50917-1G APOSPC50917-250MG
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene
Vzorec: C₇H₄ClF₂I
Mw: 288.461 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18392844
Číslo CAS: 1261821-31-1
OSN: 3265
ADR: 8 II