Tlačiť
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC508136-1G PC508136-250MG
APOSPC508136-1GEA 321.3 EUR
APOSPC508136-1G APOSPC508136-250MG
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄BrClF₃N
Mw: 310.498 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28010389
Číslo CAS: 1065093-15-3