Tlačiť
6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC508130-1G PC508130-250MG
APOSPC508130-1GEA 596.87 EUR
APOSPC508130-1G APOSPC508130-250MG
6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄BrClF₃N
Mw: 310.498 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28010396
Číslo CAS: 1065093-30-2