Tlačiť
8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC508122-1G PC508122-250MG
APOSPC508122-1GEA 489.37 EUR
APOSPC508122-1G APOSPC508122-250MG
8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Vzorec: C₁₀H₅BrF₃NO
Mw: 292.052 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31745742
Číslo CAS: 2366994-71-8