Tlačiť
5-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC508119-1G PC508119-250MG
APOSPC508119-1GEA 274.77 EUR
APOSPC508119-1G APOSPC508119-250MG
5-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
5-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Vzorec: C₁₀H₅BrF₃NO
Mw: 292.052 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31745740
Číslo CAS: 1065092-40-1
OSN: 2811
ADR: 6.1 III