Tlačiť
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC508110-1G PC508110-250MG
APOSPC508110-1GEA 274.77 EUR
APOSPC508110-1G APOSPC508110-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Vzorec: C₁₀H₅BrF₃NO
Mw: 292.052 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31745734
Číslo CAS: 1065092-55-8