Tlačiť
6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC50634-1G PC50634-250MG
APOSPC50634-1GEA 596.87 EUR
APOSPC50634-1G APOSPC50634-250MG
6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Vzorec: C₆H₂BrF₃O
Mw: 226.979 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22414729
Číslo CAS: 1517643-70-7