Tlačiť
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC50566-1G PC50566-5G PC50566-25G
APOSPC50566-1GEA 257.52 EUR
APOSPC50566-1G APOSPC50566-5G APOSPC50566-25G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrClFO
Teplota tavenia: 59…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22627836
Číslo CAS: 1269440-82-5