Tlačiť
5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC50565-1G PC50565-250MG
APOSPC50565-1GEA 621.27 EUR
APOSPC50565-1G APOSPC50565-250MG
5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₉H₄FN
Mw: 145.133 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD14584650
Číslo CAS: 1093306-86-5