Tlačiť
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC50564-1G PC50564-250MG
APOSPC50564-1GEA 765.47 EUR
APOSPC50564-1G APOSPC50564-250MG
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile 95%
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₉H₄FN
Mw: 145.133 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo CAS: 1581281-30-2