Tlačiť
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC50563-1G PC50563-250MG
APOSPC50563-1GEA 695.37 EUR
APOSPC50563-1G APOSPC50563-250MG
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₉H₄FN
Mw: 145.133 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD11618086
Číslo CAS: 167858-57-3