Tlačiť
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC50561-1G PC50561-250MG
APOSPC50561-1GEA 695.37 EUR
APOSPC50561-1G APOSPC50561-250MG
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₉H₄FN
Mw: 145.133 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD11618087
Číslo CAS: 133960-64-2