Tlačiť
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC50559-1G PC50559-250MG
APOSPC50559-1GEA 695.37 EUR
APOSPC50559-1G APOSPC50559-250MG
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₉H₄FN
Mw: 145.133 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD11656150
Číslo CAS: 1233509-91-5