Tlačiť
2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC50558-1G PC50558-250MG
APOSPC50558-1GEA 695.37 EUR
APOSPC50558-1G APOSPC50558-250MG
2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₉H₄FN
Mw: 145.133 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD18205104
Číslo CAS: 1378823-86-9