Tlačiť
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC50547-1G PC50547-250MG PC50547-5G
APOSPC50547-1GEA 655.44 EUR
APOSPC50547-1G APOSPC50547-250MG APOSPC50547-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzonitrile
Vzorec: C₇HBrF₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32669843
Číslo CAS: 2514941-93-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III