Tlačiť
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC50544-1G PC50544-250MG PC50544-5G
APOSPC50544-1GEA 66.59 EUR
APOSPC50544-1G APOSPC50544-250MG APOSPC50544-5G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile
Vzorec: C₇HBrF₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32264074
Číslo CAS: 2407339-61-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III