Tlačiť
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC50487-1G PC50487-250MG PC50487-5G
APOSPC50487-1GEA 159.25 EUR
APOSPC50487-1G APOSPC50487-250MG APOSPC50487-5G
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Vzorec: C₁₀H₉BrF₃NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31922515
Číslo CAS: 2366994-29-6