Tlačiť
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1,3-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzene
PC50438-1G PC50438-250MG PC50438-5G
APOSPC50438-1GEA 728.62 EUR
APOSPC50438-1G APOSPC50438-250MG APOSPC50438-5G
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene 98%
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃O
Mw: 230.999 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28787555
Číslo CAS: 151276-08-3