Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Bromo-1-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene, 5-Bromo-2-chloro-1-trifluoromethoxybenzene
PC50436-10G PC50436-1G PC50436-5G PC50436-25G
APOSPC50436-10GEA 655.72 EUR
APOSPC50436-10G APOSPC50436-1G APOSPC50436-5G APOSPC50436-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O
Mw: 275.45 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09878140
Číslo CAS: 406232-79-9