Tlačiť
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Bromo-2-fluoro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC50433-10G PC50433-1G PC50433-5G
APOSPC50433-10GEA 654.52 EUR
APOSPC50433-10G APOSPC50433-1G APOSPC50433-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene
Vzorec: C₈H₅BrF₄
Mw: 257.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31737212
Číslo CAS: 2167934-38-3