Tlačiť
3',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC50398-1G PC50398-250MG
APOSPC50398-1GEA 243.94 EUR
APOSPC50398-1G APOSPC50398-250MG
3',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine 95%
3',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine
Vzorec: C₁₂H₉F₂N
Mw: 205.203 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12779907
Číslo CAS: 1184136-90-0