Tlačiť
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC50391-1G PC50391-250MG
APOSPC50391-1GEA 102.94 EUR
APOSPC50391-1G APOSPC50391-250MG
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₉H₇F₅O
Mw: 226.143 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14698614
Číslo CAS: 1214348-62-5
OSN: 1760
ADR: 8 III