Tlačiť
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC50383-1G PC50383-250MG PC50383-5G
APOSPC50383-1GEA 389.89 EUR
APOSPC50383-1G APOSPC50383-250MG APOSPC50383-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
Mw: 223.015 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28737913
Číslo CAS: 1256081-83-0