Tlačiť
Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC50376-1G PC50376-250MG
APOSPC50376-1GEA 61.69 EUR
APOSPC50376-1G APOSPC50376-250MG
Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
Mw: 267.48 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28733924
Číslo CAS: 943975-33-5