Tlačiť
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluorosulphonyltetrafluoroethyl trifluorovinyl ether
PC50374-1G PC50374-5G
APOSPC50374-1GEA 124.75 EUR
APOSPC50374-1G APOSPC50374-5G
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride 97%
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride
Vzorec: C₄F₈O₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24842690
Číslo CAS: 29514-94-1
OSN: 3265
ADR: 8,III