Tlačiť
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC50363-1G PC50363-250MG PC50363-5G
APOSPC50363-1GEA 43.26 EUR
APOSPC50363-1G APOSPC50363-250MG APOSPC50363-5G
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene 95%
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28740570
Číslo CAS: 1807212-21-0