Tlačiť
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC50318-1G PC50318-250MG PC50318-5G
APOSPC50318-1GEA 903.33 EUR
APOSPC50318-1G APOSPC50318-250MG APOSPC50318-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrClFO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28734033
Číslo CAS: 181288-96-0