Tlačiť
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC503013-1G PC503013-25G PC503013-5G
APOSPC503013-1GEA 24.95 EUR
APOSPC503013-1G APOSPC503013-25G APOSPC503013-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₈H₃BrF₃NO₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01320693
Číslo CAS: 229957-06-6
OSN: 2206
ADR: 6.1,III