Tlačiť
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC503008-1G PC503008-25G PC503008-5G
APOSPC503008-1GEA 24.95 EUR
APOSPC503008-1G APOSPC503008-25G APOSPC503008-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₈H₃BrF₃NO₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD32200431
Číslo CAS: 685859-17-0
OSN: 2206
ADR: 6.1,III