Tlačiť
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC503007-1G PC503007-25G PC503007-5G PC503007-100G
APOSPC503007-1GEA 99.34 EUR
APOSPC503007-1G APOSPC503007-25G APOSPC503007-5G APOSPC503007-100G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Vzorec: C₈H₃BrF₃NOS
Mw: 298.08 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32200430
Číslo CAS: 1379677-28-7
OSN: 2922
ADR: 8+6.1 III