Tlačiť
3-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC503005-1G PC503005-25G PC503005-5G
APOSPC503005-1GEA 94.67 EUR
APOSPC503005-1G APOSPC503005-25G APOSPC503005-5G
3-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
3-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Vzorec: C₇H₃BrFNS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD26686203
Číslo CAS: 1517289-83-6
OSN: 2922
ADR: 8+6.1,III