Tlačiť
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502999-1G PC502999-25G PC502999-5G PC502999-100G
APOSPC502999-1GEA 109.51 EUR
APOSPC502999-1G APOSPC502999-25G APOSPC502999-5G APOSPC502999-100G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Vzorec: C₈H₃BrF₃NOS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32200434
Číslo CAS: 2098276-18-5
OSN: 2922
ADR: 8+6.1,III